Principaux documents
GF98270545
Terbium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Synonyme(s) :
TB006100
1 EA
1 840,00 $
1 840,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 840,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Tb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141614
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 840,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 982-705-45
Résistivité
116 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des fragments
25 mm
pb
3230 °C (lit.)
Pf
1356 °C (lit.)
Densité
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Tb]
InChI
1S/Tb
Clé InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable