Principaux documents
GF98203552
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, L 0.5 m, coil width 914 mm
Synonyme(s) :
ES301402
1 EA
399,00 $
399,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
399,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
399,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 982-035-52
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
914 mm
Épaisseur
0.1 mm