GF98041989
Gadolinium
rod, 50mm, diameter 12.5mm, cast, 99%
Synonyme(s) :
Gadolinium, GD007925
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 980-419-89
Résistivité
126 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
3273 °C (lit.)
Pf
1313 °C (lit.)
Densité
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
Clé InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable