Principaux documents
GF97223777
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 5 mm, size 150 × 150 mm, clear
Synonyme(s) :
CT303150
1 EA
327,00 $
5 EA
1 240,00 $
327,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
327,00 $
5 EA
1 240,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
327,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 972-237-77
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
5 mm
Couleur
clear
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable