Principaux documents
GF97009050
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.015 mm, size 100 × 100 mm, colorless
Synonyme(s) :
AM301015
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 970-090-50
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.015 mm
Couleur
colorless
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Polyamide 6 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1372344
Polyamide 6
Polyamide 6
Supelco
02395
Polyamide