GF95289205
Zinc
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN000110
About This Item
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
≥99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 952-892-05
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable