Principaux documents
GF95236892
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonyme(s) :
FE280300
1 EA
890,00 $
890,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
890,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
890,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 952-368-92
Taille × épaisseur
1 m × 0.075 mm