Principaux documents
GF93925941
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 300 x 300mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE240300
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 939-259-41
Taille × épaisseur
300 mm × 300 mm × 0.25 mm