Principaux documents
GF93906647
Copper/Beryllium
rod, 50.8 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 25 mm, temper hard
Synonyme(s) :
CU077980
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 939-066-47
Longueur
25 mm
Diamètre
50.8 mm