Key Documents
GF93903622
Copper/silver
rod, Cu70%/Ag30%, 15 mm diameter, length 50 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
CU197920
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 939-036-22
Longueur
50 mm
Diamètre
15 mm