Principaux documents
GF93489609
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), rod, diam. 25 mm, L 500 mm, white
Synonyme(s) :
OX317925
1 EA
416,00 $
416,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
416,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
416,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 934-896-09
Longueur
500 mm
Diamètre
25 mm