Principaux documents
GF91106513
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 25mm disks, 0.01mm thickness
Synonyme(s) :
NI080200
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (disc)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 911-065-13
Diam. × épaisseur
25 mm × 0.01 mm