GF90763241
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 8 mm, L 100 mm, natural
Synonyme(s) :
FP357908
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 907-632-41
Longueur
100 mm
Diamètre
8 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable