Principaux documents
GF90572878
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 100mm, 0.25mm thickness
Synonyme(s) :
W 180250
1 EA
905,00 $
905,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
905,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
905,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 905-728-78
Taille × épaisseur
70 mm × 100 mm × 0.25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable