Principaux documents
GF89993952
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm rod, 1.6mm diameter
Synonyme(s) :
FE047901
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 899-939-52