Principaux documents
GF89752999
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.005 mm, L 2 m, coil width 315 mm
Synonyme(s) :
ES301855
1 EA
1 200,00 $
1 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 200,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 897-529-99
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
315 mm
Épaisseur
0.005 mm