Principaux documents
GF89658837
Iron/boron/silicon
foil, Fe81%/B 13.5%/Si 3.5%/C 2%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE800250
1 EA
783,00 $
783,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
783,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
783,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 896-588-37
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.025 mm