Principaux documents
GF89593385
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
500mm tube, 0.25mm outside diameter, 0.05mm wall thickness, 0.15mm inside diameter, hard
Synonyme(s) :
FE227100
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 895-933-85