Principaux documents
GF89102369
Alumina
tube, outside diameter 6.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
AL607120
1 EA
1 200,00 $
1 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 200,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 891-023-69
Longueur
1000 mm
D.E.
6.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm