Principaux documents
GF88529079
Nickel/Chromium
wire, 0.045 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 200 m, temper annealed
Synonyme(s) :
NI055113
1 EA
388,00 $
388,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
388,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
388,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 885-290-79
Longueur
200 m
Diamètre
0.045 mm