Documents
GF88112459
Chromium
powder, 38 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.0+%
Synonyme(s) :
CR006021
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
52.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141709
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 881-124-59
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Poids
100 g
Taille max. des part.
38 (micron)
Point d'ébullition
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable