Principaux documents
GF87410819
Lithium fluoride
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.995%
Synonyme(s) :
LI516101
1 EA
559,00 $
559,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
559,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
559,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.995%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 874-108-19
Poids
10 g
Taille max. des fragments
10 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable