Principaux documents
GF86877994
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al99Mg0.5Si0.5
50m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
AL185150
1 EA
1 850,00 $
1 850,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 850,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 850,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 868-779-94