Principaux documents
GF86814052
Nickel/Chromium
rod, 5.0 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 1000 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NI057917
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 868-140-52
Longueur
1000 mm
Diamètre
5.0 mm