Principaux documents
GF86006123
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 0.5m coil, 0.05mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FF210250
1 EA
622,00 $
622,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
622,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
622,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 860-061-23
Taille × épaisseur
0.5 m × 0.05 mm