Principaux documents
GF85572366
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.125 mm diameter, length 10 m, condition metallic glass
Synonyme(s) :
FE845100
1 EA
580,00 $
580,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
580,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
580,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 855-723-66
Longueur
10 m
Diamètre
0.125 mm