Principaux documents
GF85552443
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 0.5m coil, 0.075mm thickness, hard
Synonyme(s) :
FE220260
1 EA
559,00 $
559,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
559,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
559,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil (coil - hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 855-524-43
Taille × épaisseur
0.5 m × 0.075 mm