Principaux documents
GF85535275
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.02 mm, L 0.5 m, yellow
Synonyme(s) :
CT301210
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 855-352-75
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.02 mm
Couleur
yellow
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable