GF85502640
Holmium
foil, 50x50mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99%
Synonyme(s) :
Holmium, HO000221
About This Item
Pureté
≥99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 855-026-40
Densité
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
Clé InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable