Principaux documents
GF85425149
Bismuth
foil, thickness 0.006 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.97%
Synonyme(s) :
BI000080
1 EA
1 890,00 $
1 890,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Request a Bulk Order
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 EA
1 890,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Bi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141706
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 890,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Request a Bulk Order
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.97%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 854-251-49
Résistivité
129 μΩ-cm, 20°C
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.006 mm
pb
1560 °C (lit.)
Pf
271 °C (lit.)
Densité
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable