GF85333338
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 10 mm, L 100 mm, natural
Synonyme(s) :
FP357911
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 853-333-38
Longueur
100 mm
Diamètre
10 mm
Couleur
natural
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable