Principaux documents
GF85261754
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m, translucent white 82728
Synonyme(s) :
CT301326
1 EA
501,00 $
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
501,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 852-617-54
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable