Principaux documents
GF85122312
Polyethylene - High Density
(HDPE), sheet, thickness 12 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
ET323320
1 EA
416,00 $
5 EA
1 580,00 $
416,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
416,00 $
5 EA
1 580,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
416,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 851-223-12
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
12 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable