GF85112232
Gold
rod, 50mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95%
Synonyme(s) :
Gold, AU007910
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.95%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 851-122-32
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × diam.
50 mm × 2.0 mm
Point d'ébullition
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable