Principaux documents
GF85002274
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 100 × 150 mm, specification usp class vi
Synonyme(s) :
SI303201
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Plus de détails sur ce produit GF85002274 Contacter notre Service technique
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 850-022-74
Taille
100 × 150 mm
Épaisseur
2 mm