Principaux documents
GF84657707
Quartz - fused
rod, 20.0 mm diameter, length 1000 mm
Synonyme(s) :
SI617990
1 EA
1 770,00 $
1 770,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 770,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 770,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 846-577-07
Longueur
1000 mm
Diamètre
20.0 mm