Principaux documents
GF84613923
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.196mm, L 200 mm, wall thickness 0.015 mm
Synonyme(s) :
IM307015
1 EA
416,00 $
5 EA
1 690,00 $
10 EA
3 080,00 $
416,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
416,00 $
5 EA
1 690,00 $
10 EA
3 080,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
416,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 846-139-23
Longueur
200 mm
Épaisseur de la paroi
0.015 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable