Principaux documents
GF83947663
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), monofilament, diam. 0.7 mm, L 50 m, condition nylon 6/66 copolymer
Synonyme(s) :
AM305970
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 839-476-63
Longueur
50 m
Diamètre
0.7 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable