Principaux documents
GF82981996
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 6mm disks, 0.0125mm thickness, hard
Synonyme(s) :
FE240220
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (disks - hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 829-819-96
Taille × épaisseur
6 mm × 0.0125 mm