Principaux documents
GF82919874
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonyme(s) :
MO046010
1 EA
1 060,00 $
1 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 060,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 829-198-74
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3