GF82699633
Gold/Nickel
wire, 0.80 mm diameter, Au82%/Ni18%, length 0.05 m, temper annealed
Synonyme(s) :
AU055160
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 826-996-33
Longueur
0.05 m
Diamètre
0.80 mm