Principaux documents
GF82609566
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 2 mm, size 500 × 500 mm, clear
Synonyme(s) :
CT303100
1 EA
601,00 $
5 EA
2 280,00 $
10 EA
4 210,00 $
601,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
601,00 $
5 EA
2 280,00 $
10 EA
4 210,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
601,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 826-095-66
Taille
500 × 500 mm
Épaisseur
2 mm
Couleur
clear
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable