Principaux documents
GF82480428
Copper-zirconium alloy, Cu70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonyme(s) :
CU236010
1 EA
2 130,00 $
2 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 130,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 824-804-28
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 μm