GF82229542
Tungsten
insulated wire, 0.5m, conductor diameter 0.015mm, insulation thickness 0.002mm, polyimide insulation, 99.9%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 005803, W
About This Item
Essai
99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 822-295-42
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × épaisseur
0.5 m × 0.015 mm × 0.002 mm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N