Principaux documents
GF82200518
Alumina
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 15 mm
Synonyme(s) :
AL603202
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 822-005-18
Diamètre
15 mm
Épaisseur
2.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable