Principaux documents
GF81740640
Aluminum/Silicon
rod, Al88%/Si12%, 10 mm diameter, length 500 mm, condition extruded
Synonyme(s) :
AL137910
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 817-406-40
Longueur
500 mm
Diamètre
10 mm