Principaux documents
GF81579808
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
100m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
CU065150
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF81579808 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 815-798-08
L × diam.
100 m × 0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.