GF81468030
Iridium
foil, 0.05m coil, thickness 0.05mm, coil width .5mm, as rolled, 99.9%
Synonyme(s) :
Iridium, IR000201
About This Item
Pureté
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 814-680-30
Résistivité
4.71 μΩ-cm
L × l × épaisseur
0.05 m × 0.5 mm × 0.05 mm
Point d'ébullition
4130 °C (lit.)
Pf
2450 °C (lit.)
Densité
22.65 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clé InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N