Principaux documents
GF81202755
Carbon - vitreous - 1000c
foil, thickness 0.10 mm, size 50 × 50 mm, tolerance +0/-0.01mm
Synonyme(s) :
VC800210
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 812-027-55
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.10 mm