Principaux documents
GF81079982
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.38 mm, L 2 m, clear
Synonyme(s) :
CV311450
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 810-799-82
Longueur
2 m
Épaisseur
0.38 mm
Couleur
clear
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable